Läs mer
3-Kloro-1-(4-metoxifyrenyl)propan-1-on, TRC
Produktkod. 30360408
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30360408 500 mg
1 options
Produktkod. 30360408 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC596743500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
CAS 35999-20-3
Molekylformel C10H11O2Cl
Kvantitet 500 mg
Synonym 3-Chloro-1-(4-methoxyphenyl)-1-propanone, 2-Chloroethyl 4-Methoxyphenyl Ketone, 3-Chloro-1-(4'-methoxyphenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4'-methoxypropiophenone, NSC 31620, p-(3-Chloropropan-1-one)anisole, p-Methoxy-β-chloropropiophenone, β-Chloro-p-methoxypropiophenone
InChI formel InChI=1S/C10H11ClO2/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3
LEDER COc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
IUPAC-namn 3-kloro-1-(4-metoxifenyl)propan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 198.65