Läs mer
3-Chloro-1-(4-methylphenyl)propan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-1-(4-methylphenyl)propan-1-one |
| CAS | 22422-21-5 |
| Molekylformel | C10 H11 Cl O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Chloro-1-(4-methylphenyl)-1-propanone, 2-Chloroethyl 4-Methylphenyl Ketone, 3-Chloro-4'-methylpropiophenone, 4'-Methyl-3-chloropropiophenone, β-Chloroethyl p-tolyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO/c1-8-2-4-9(5-3-8)10(12)6-7-11/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)C(=O)CCCl |
| IUPAC-namn | 3-chloro-1-(4-methylphenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.647 |
| Formel vikt | 182.05 |