Läs mer
3-Chloro-1-indan-5-yl-propan-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-1-indan-5-yl-propan-1-one |
| CAS | 39105-39-0 |
| Molekylformel | C12 H13 Cl O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO/c13-7-6-12(14)11-5-4-9-2-1-3-10(9)8-11/h4-5,8H,1-3,6-7H2 |
| LEDER | ClCCC(=O)c1ccc2CCCc2c1 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.68 |
| Formel vikt | 208.0655 |