Läs mer
3-klor-1-metyl-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10400774
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10400774 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10255414 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10400774 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08357DA
Kemiska identifierare
CAS 63425-54-7
Molekylformel C4H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 116.55
MDL-nummer MFCD09879994
InChI-nyckel GWZMWAZUCSGVLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-chloro-1-methyl
PubChem CID 13630086
IUPAC-namn 3-klor-l-metylpyrazol
LEDER CN1C=CC(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 116.55
Procent renhet 97%