Läs mer
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne, 97%
Produktkod. 15480408
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480408 1 g 1g
15490408 5 g 5g
15400418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480408 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53510.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3355-31-5 | C9H7Cl | 150.605 g/mol
3-klor-1-fenyl-1-propyn används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-klor-1-fenyl-1-propyn används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3355-31-5
Molekylformel C9H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 150.605
MDL-nummer MFCD06411085
InChI-nyckel RMPSZEZJKSUNKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroprop-1-yn-1-yl benzene, 1-phenyl-3-chloro-1-propyne, 1-phenyl-3-chloro-1-propyn, 3-chloro-1-phenyl-1-propyne, benzene, 3-chloro-1-propynyl, 3-phenylpropargyl chloride, 1-chloro-3-phenyl-2-propyne, pubchem13578, 3-chloro-l-propynyl benzene, 3-phenyl-2-propynyl chloride
PubChem CID 287343
IUPAC-namn 3-klorprop-1-ynylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C#CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-1-phenyl-1-propyne
Densitet 1.095
Flampunkt 104°C (219°F)
Linjär formel C6H4C≡CCH2Cl
Brytningsindex 1.585
Kvantitet 1 g
Formel vikt 150.61
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.