Läs mer
3-Chloro-1-propanol, 98%, stab.
Produktkod. 11399499
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399499 25 g 25g
11492898 100 g 100g
11402908 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399499 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16871.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 627-30-5 | C3H7ClO | 94.538 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten vid 20 C 300
g/L.°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-30-5
Molekylformel C3H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 94.538
MDL-nummer MFCD00002943
InChI-nyckel LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1-propanol, 3-chloropropanol, 1-propanol, 3-chloro, 1-chloro-3-hydroxypropane, trimethylene chlorohydrin, 3-chloro-l-propanol, 3-chlorpropan-1-ol, 3-choro-1-propanol, 1-chloro-3-propanol, 3-chloropropanol-1
PubChem CID 12313
IUPAC-namn 3-klorpropan-1-ol
LEDER C(CO)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-1-propanol
Smältpunkt -20°C
Densitet 1.131
pH 3 to 4
Kokpunkt 160°C to 162°C
Flampunkt 73°C (163°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2849
Beilstein 773655
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C 300g/L.
Formel vikt 94.54
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.