Läs mer
3-Chloro-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-1-propanol |
| CAS | 627-30-5 |
| Molekylformel | C3 H7 Cl O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Chloro-1-propanol, 1-Chloro-3-hydroxypropane, 1-Chloro-3-propanol, 3-Chloro-1-hydroxypropane, 3-Chloropropanol, 3-Chloropropyl alcohol, NSC 60190, Trimethylene chlorohydrin, 1-Propanol, 3-chloro- |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2 |
| LEDER | OCCCCl |
| IUPAC-namn | 3-chloropropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 94.54 |
| Formel vikt | 94.0185 |