Läs mer
3-Chloro-1-propene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -134.5°C (ECHA) |
| Densitet | 0.94 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00000984 |
| Kvantitet | 1 L |
| Synonym | 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride, 3-Chloropropylene, 3-Chloro-1-propene |