missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Mikromol™

Produktkod. 17912776
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17912776 100 mg
17972056 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17912776 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0545.06

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
CAS 32943-25-2
Analyt- eller komponentnamn 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H12 Cl N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Clomipramine Hydrochloride Imp. F (EP), Clomipramine Imp. F (EP), Clomipramine USP Related Compound F, Clomipramine USP RC F, 3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Related Compound F, Clomipramine Hydrochloride Impurity F, Clomipramine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
LEDER Clc1ccc2CCc3ccccc3Nc2c1
IUPAC-namn 2-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepine
Molekylvikt (g/mol) 229.7
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 229.0658 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.