Läs mer
3-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-9-acridanone, Mikromol™
Beskrivning
3-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-9-acridanone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-9-acridanone |
| CAS | 1783028-21-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-9-acridanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H19 Cl N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-9-acridanone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19ClN2O/c1-20(2)10-5-11-21-16-7-4-3-6-14(16)18(22)15-9-8-13(19)12-17(15)21/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCCN1c2ccccc2C(=O)c3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]acridin-9-one |
| Visa mer |