Läs mer
3-Kloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin, TRC
Produktkod. 30365560
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365560 25 mg
30361881 100 mg
30360741 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30365560 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC38042525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117007-51-9
Molekylformel C6 H4 Cl N3
Molekylvikt (g/mol) 153.57
IUPAC-namn 3-kloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin
LEDER Clc1n[nH]c2ncccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4ClN3/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
Formel vikt 153.0094