missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chloro-2,4-dimethyl-benzenesulfonyl Chloride, TRC

Produktkod. 30362042
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30362042 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30362042 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3715755G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2,4-dimethyl-benzenesulfonyl Chloride
CAS 1783755-80-5
Molekylformel C8H8Cl2O2S
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8Cl2O2S/c1-5-3-4-7(13(10,11)12)6(2)8(5)9/h3-4H,1-2H3
LEDER Cl[S](=O)(C(C=CC(C)=C1Cl)=C1C)=O
IUPAC-namn 3-chloro-2,4-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 239.12
Formel vikt 237.96
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.