missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Chloro-2,4-dimethyl-benzenesulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-2,4-dimethyl-benzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 1783755-80-5 |
| Molekylformel | C8H8Cl2O2S |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2O2S/c1-5-3-4-7(13(10,11)12)6(2)8(5)9/h3-4H,1-2H3 |
| LEDER | Cl[S](=O)(C(C=CC(C)=C1Cl)=C1C)=O |
| IUPAC-namn | 3-chloro-2,4-dimethylbenzenesulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.12 |
| Formel vikt | 237.96 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?