Läs mer
3-Chloro-2,4-pentanedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-2,4-pentanedione |
| CAS | 1694-29-7 |
| Molekylformel | C5H7ClO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-Chloroacetylacetone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7ClO2/c1-3(7)5(6)4(2)8/h5H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)C(Cl)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 3-chloropentane-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.56 |