Läs mer
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine, 98+%
Produktkod. 11338936
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338936 25 g 25g
11328936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19543.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2879-42-7 | C5HClF3N | 167.52 g/mol
3-klor-2,5,6-trifluorpyridin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-klor-2,5,6-trifluorpyridin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2879-42-7
Molekylformel C5HClF3N
Molekylvikt (g/mol) 167.52
MDL-nummer MFCD03001160
InChI-nyckel OROKHXKJSDPRET-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2783252
IUPAC-namn 3-klor-2,5,6-trifluorpyridin
LEDER FC1=CC(Cl)=C(F)N=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Kokpunkt 132°C to 134°C
Flampunkt >100°C (212°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1424722
Synonym pyridine,3-chloro-2,5,6-trifluoro, pyridine, 3-chloro-2,5,6-trifluoro, 3-chloro-2,5,6-trifluoro-pyridine, acmc-1cekn, 2,3,6-trifluoro-5-chloropyridine, 5-chloro-2,3,6-trifluoropyridine, 3-chloranyl-2,5,6-tris fluoranyl pyridine
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 167.52
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.