missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chloro-2,6-difluorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15473487
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15473487

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26553.MD

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 261762-53-2
Molekylformel C8H5ClF2O2
Molekylvikt (g/mol) 206.57
MDL-nummer MFCD01631328
InChI-nyckel KYNHMNUEUZZTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2,6-difluorophenylacetic acid, 2-3-chloro-2,6-difluorophenyl acetic acid, 3-chloro-2,6-difluorophenyl acetic acid, pubchem2709, 2-3-chloro-2,6-difluorophenyl aceticacid
PubChem CID 2773568
IUPAC-namn 2-(3-chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
LEDER OC(=O)CC1=C(F)C=CC(Cl)=C1F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2,6-difluorophenylacetic acid
Smältpunkt 126°C to 130°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.58
Procent renhet 97%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.