Läs mer
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7029118
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473487 250 mg 250mg
11445980 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26553.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 261762-53-2
Molekylformel C8H5ClF2O2
Molekylvikt (g/mol) 206.57
MDL-nummer MFCD01631328
InChI-nyckel KYNHMNUEUZZTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2,6-difluorophenylacetic acid, 2-3-chloro-2,6-difluorophenyl acetic acid, 3-chloro-2,6-difluorophenyl acetic acid, pubchem2709, 2-3-chloro-2,6-difluorophenyl aceticacid
PubChem CID 2773568
IUPAC-namn 2-(3-chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
LEDER OC(=O)CC1=C(F)C=CC(Cl)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2,6-difluorophenylacetic acid
Smältpunkt 126°C to 130°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.58
Procent renhet 97%