Läs mer
3-Chloro-2,6-dihydroxy-4-methylbenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloratranol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c1-4-2-6(11)5(3-10)8(12)7(4)9/h2-3,11-12H,1H3 |
| Formel vikt | 186.0084 |