Läs mer
3-Chloro-2,6-dimethylaniline, 99%
Produktkod. 11435876
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11435876
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22232.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26829-77-6 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
3-cyano-2,4-dimetylklorbensen erhölls från 3-klor-2,6-dimetylanilin som vid hydrolys ger syra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-cyano-2,4-dimetylklorbensen erhölls från 3-klor-2,6-dimetylanilin som vid hydrolys ger syra.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26829-77-6
Molekylformel C8H10ClN
Molekylvikt (g/mol) 155.625
MDL-nummer MFCD02683086
InChI-nyckel FGMXFOTYCHZCLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2,6-dimethyl-phenylamine, acmc-20an7h, 3-chloro-2,6-xylidine, 3-chloro-2,6-dimethylphenylamine, 3-chloranyl-2,6-dimethyl-aniline, benzenamine,3-chloro-2,6-dimethyl
PubChem CID 7023016
IUPAC-namn 3-klor-2,6-dimetylanilin
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2,6-dimethylaniline
Smältpunkt 30°C to 32°C
Kokpunkt 136°C to 138°C (17 mmHg)
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 155.63
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.