Läs mer
3-Chloro-2,6-dimethylaniline, 99%
Produktkod. 11445876
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445876 250 g 250g
11425876 10 g 10g
11435876 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445876 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22232.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26829-77-6 | C8H10ClN | 155.625 g/mol
3-cyano-2,4-dimetylklorbensen erhölls från 3-klor-2,6-dimetylanilin som vid hydrolys ger syra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-cyano-2,4-dimetylklorbensen erhölls från 3-klor-2,6-dimetylanilin som vid hydrolys ger syra.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26829-77-6
Molekylformel C8H10ClN
Molekylvikt (g/mol) 155.625
MDL-nummer MFCD02683086
InChI-nyckel FGMXFOTYCHZCLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2,6-dimethyl-phenylamine, acmc-20an7h, 3-chloro-2,6-xylidine, 3-chloro-2,6-dimethylphenylamine, 3-chloranyl-2,6-dimethyl-aniline, benzenamine,3-chloro-2,6-dimethyl
PubChem CID 7023016
IUPAC-namn 3-klor-2,6-dimetylanilin
LEDER CC1=C(C(=C(C=C1)Cl)C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2,6-dimethylaniline
Smältpunkt 30°C to 32°C
Kvantitet 250 g
Kokpunkt 136°C to 138°C (17 mmHg)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 155.63
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.