Läs mer
3-Chloro-2,7-naphthalenedisulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-2,7-naphthalenedisulfonic Acid |
| CAS | 861354-57-6 |
| Molekylformel | C10H7ClO6S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClO6S2/c11-9-4-6-1-2-8(18(12,13)14)3-7(6)5-10(9)19(15,16)17/h1-5H,(H,12,13,14)(H,15,16,17) |
| LEDER | OS(=O)(=O)c1ccc2cc(Cl)c(cc2c1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-chloronaphthalene-2,7-disulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.74 |
| Formel vikt | 321.9373 |