Läs mer
3'-Chloro-2-bromopropiophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one (2-Bromo-3'-chloropropiophenone) |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8BrClO/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-6H,1H3 |
| Formel vikt | 245.9447 |