Läs mer
3-klor-2-butanon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11486810
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486810 100 g 100g
11496810 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486810 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14158.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4091-39-8 | C4H7ClO | 106.549 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4091-39-8
Molekylformel C4H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 106.549
MDL-nummer MFCD00000865
InChI-nyckel OIMRLHCSLQUXLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-butanone, 2-butanone, 3-chloro, 3-chlorobutanone, 1-acetyl-1-chloroethane, 1-chloroethyl methyl ketone, 2-chloro-3-butanone, 2-butanone, 3-chloro-, +, chloro-mek, 3-chloro-2-butanon, 3-chlorobutan-2-on
PubChem CID 20026
IUPAC-namn 3-klorbutan-2-on
LEDER CC(C(=O)C)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-butanone
Smältpunkt <-60°C
Densitet 1.055
Kokpunkt 113°C to 116°C
Flampunkt 28°C (82°F)
Brytningsindex 1.421
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 385637
Formel vikt 106.55
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-2-butanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloro-2-butanone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.