Läs mer
3-chloro-2-chloromethyl-1-propene, 96%
Produktkod. 10185500 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10185500 5 g Glasflaska 5g
10532461 25 g Glasflaska 25g
10135743 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10185500 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 277070050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1871-57-4 | C4H6Cl2 | 124.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1871-57-4
Molekylformel C4H6Cl2
Molekylvikt (g/mol) 124.99
MDL-nummer MFCD00000952
InChI-nyckel XJFZOSUFGSANIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-chloromethyl prop-1-ene, 3-chloro-2-chloromethyl-1-propene, 1,1-bis chloromethyl ethylene, methallyl dichloride, 1-propene, 3-chloro-2-chloromethyl, 2-chloromethyl-3-chloropropene, 1,3-dichloro-2-methylenepropane, 3-chloro-2-chloromethyl propene, 2-methylene-1,3-dichloropropane, 2-methylenepropane-1,3-dichloride
PubChem CID 15859
IUPAC-namn 3-klor-2-(klormetyl)prop-1-en
LEDER ClCC(=C)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-chloro-2-chloromethyl-1-propene
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 14°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 138°C to 140°C
Flampunkt 36°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=C(CH2Cl)2
Brytningsindex 1.4750 to 1.479
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, II, 181
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 125
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.