missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-chloro-2-chloromethyl-1-propene, 96%

Produktkod. p-3735951 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10185500

Brand: Thermo Scientific Acros 277070050

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 1871-57-4 | C4H6Cl2 | 124.99 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1871-57-4
Molekylformel C4H6Cl2
Molekylvikt (g/mol) 124.99
MDL-nummer MFCD00000952
InChI-nyckel XJFZOSUFGSANIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-chloromethyl prop-1-ene, 3-chloro-2-chloromethyl-1-propene, 1,1-bis chloromethyl ethylene, methallyl dichloride, 1-propene, 3-chloro-2-chloromethyl, 2-chloromethyl-3-chloropropene, 1,3-dichloro-2-methylenepropane, 3-chloro-2-chloromethyl propene, 2-methylene-1,3-dichloropropane, 2-methylenepropane-1,3-dichloride
PubChem CID 15859
IUPAC-namn 3-klor-2-(klormetyl)prop-1-en
LEDER ClCC(=C)CCl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-chloro-2-chloromethyl-1-propene
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 14°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 138°C to 140°C
Flampunkt 36°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=C(CH2Cl)2
Brytningsindex 1.4750 to 1.479
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, II, 181
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 125
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.