Läs mer
3-klor-2-(klormetyl)-5-(trifluormetyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10613835
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10613835 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10357033 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10613835 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB05830DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 175277-52-8
Molekylformel C7H4Cl2F3N
Molekylvikt (g/mol) 230.011
MDL-nummer MFCD00173852
InChI-nyckel NUSXEDNPFNWFDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22058750
IUPAC-namn 3-klor-2-(klormetyl)-5-(trifluormetyl)pyridin
LEDER C1=C(C=NC(=C1Cl)CCl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym 3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, 3-chloranyl-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl, pyridine, 3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl
Formel vikt 230.02
Procent renhet 95%