Läs mer
3-Chloro-2-(chloromethyl)prop-1-ene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-2-(chloromethyl)prop-1-ene |
| CAS | 1871-57-4 |
| Molekylformel | C4H6Cl2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6Cl2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2 |
| LEDER | ClCC(=C)CCl |
| IUPAC-namn | 3-chloro-2-(chloromethyl)prop-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 125 |
| Formel vikt | 123.9847 |