Läs mer
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11426266
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426266 1 g 1g
11436266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23069.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 261763-03-5
Molekylformel C8H2Cl2F4O
Molekylvikt (g/mol) 261.00
MDL-nummer MFCD01631511
InChI-nyckel WWXKIEVIKMYSCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoyl chloride, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoylchloride, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzoyl chloride, acmc-1cjc9, 3-chloro-5-chlorocarbonyl-4-fluorobenzotrifluoride, benzoyl chloride,3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl, 3-chloranyl-2-fluoranyl-5-trifluoromethyl benzoyl chloride, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoyl chlor, 3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid chloride
PubChem CID 2773782
IUPAC-namn 3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
LEDER FC1=C(Cl)C=C(C=C1C(Cl)=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Brytningsindex 1.487
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 261
Procent renhet 97%