Läs mer
3-klor-2-fluoranilin, 97 %
Produktkod. 15408027
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408027 100 g 100g
15488017 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51144.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2106-04-9 | C8H11Cl2N5 | 248,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2106-04-9
MDL-nummer MFCD00069415
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-fluoroaniline
Densitet 1.324
Kvantitet 100 g
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.564
Molekylformel C8H11Cl2N5
UN-nummer UN2810
Synonym 1-3-chlorophenyl biguanide hydrochloride, m-chlorophenylbiguanide hydrochloride, 1-m-chlorophenyl-biguanide hydrochloride, m-cpbg hydrochloride, 1-m-chlorophenyl biguanide hydrochloride, 1-carbamimidamido-n-3-chlorophenyl methanimidamide hydrochloride, imidodicarbonimidic diamide, n-3-chlorophenyl-, monohydrochloride, n-m-chlorophenylbiguanide hydrochloride, biguanide, 1-m-chlorophenyl-, monohydrochloride, n-3-chlorophenyl imidodicarbonimidic diamide hydrochloride
Kokpunkt 214°C
InChI-nyckel FOWAIJYHRWFTHR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)N=C(N)N=C(N)N.Cl
IUPAC-namn 2-(3-klorfenyl)-1-(diaminometyliden)guanidin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 248.11
PubChem CID 2730228
Formel vikt 145.56
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.