Läs mer
3-klor-2-fluoranilin, 97 %
Produktkod. 15488017
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488017 5 g 5g
15408027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51144.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2106-04-9 | C8H11Cl2N5 | 248,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2106-04-9
MDL-nummer MFCD00069415
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-fluoroaniline
Densitet 1.324
Kvantitet 5 g
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.564
Molekylformel C6H5ClFN
UN-nummer UN2810
Synonym 2-fluoro-3-chloroaniline, benzenamine, 3-chloro-2-fluoro, 3-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1529, 3,4-chlorofluoroaniline, 3-chloro-2 fluoroaniline, 2-fluoro-3-chloro-aniline, 3-chloro-2-fluoro aniline, 3-chloro-2-fluoro-aniline, ksc493k4l
Kokpunkt 214 °C
InChI-nyckel XWBTZHDDWRNOQH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)N
IUPAC-namn 3-klor-2-fluoranilin
Molekylvikt (g/mol) 145.56
PubChem CID 75014
Formel vikt 145.56
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.