Läs mer
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10356734 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 10356734
Brand: Thermo Scientific Acros 399290010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-fluorobenzoic acid
CAS 161957-55-7
Smältpunkt 177.0°C to 180.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H4ClFO2
Linjär formel ClC6H3(F)COOH
Kvantitet 1 g
Synonym 2-fluoro-3-chlorobenzoic acid, 3-chloro-2-fluoro benzoic acid, 3-chloro-2-fluoro-benzoic acid, 3-chloro-2-fluorobenzoicacid, 3-chloro-2-fluorbenzoic acid, pubchem1332, acmc-209dnj, intermediates-zcf02219, benzoic acid, chlorofluoro, ksc112c3l
InChI-nyckel FCSSYEWURMTUSM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)C(=O)O
IUPAC-namn 3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 174.56
PubChem CID 302931
Formel vikt 174.56
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.