Läs mer
3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11484454
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484454 5 g 5g
11474454 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484454 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13114.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85070-47-9
Molekylformel C7H5BrClF
Molekylvikt (g/mol) 223.47
MDL-nummer MFCD00042503
InChI-nyckel HYILLTADABKYHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-chloro-2-fluorobenzene, 2-fluoro-3-chlorobenzyl bromide, 3-chloro-2-fluorobenzylbromide, 3-chloro-2-fluoro benzyl bromide, alpha-bromo-3-chloro-2-fluorotoluene, alpha-bromo-2-fluoro-3-chlorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-3-chloro-2-fluoro, 1-bromomethyl-3-chloro-2-fluoro-benzene
PubChem CID 522827
IUPAC-namn 1-(bromomethyl)-3-chloro-2-fluorobenzene
LEDER FC1=C(Cl)C=CC=C1CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide
Smältpunkt 36°C to 40°C
Kokpunkt 125°C to 126°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.569
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 223.48
Procent renhet 96%