Läs mer
3-Chloro-2-fluorobenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11354096
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354096 250 mg 250mg
11344096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19227.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72235-55-3
Molekylformel C7H7ClFN
Molekylvikt (g/mol) 159.588
MDL-nummer MFCD01631391
InChI-nyckel LYKWZKBLNOCJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-fluorobenzylamine, 3-chloro-2-fluorophenyl methanamine, 3-chloro-2-fluoro-benzylamine, 3-chloro-2-fluorophenyl methylamine, benzenemethanamine, 3-chloro-2-fluoro, 1-3-chloro-2-fluorophenyl methanamine, 2-fluoro-3-chlorobenzylamine, 2-fluoro-3-chlorobenzyl amine, 3-chloro-2-fluoro benzylamine, rarechem al bw 1387
PubChem CID 2773614
IUPAC-namn (3-chloro-2-fluorophenyl)methanamine
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)F)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-fluorobenzylamine
Brytningsindex 1.5405
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2735
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 159.59
Procent renhet 97%