Läs mer
3-Klor-2-hydrazino-5-(trifluormetyl)pyridin, 97 %
Produktkod. 15448675
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15448675 5 g 5g
15438675 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448675 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33850.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 89570-82-1 | C6H5ClF3N3 | 211,572 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89570-82-1
Molekylformel C6H5ClF3N3
Molekylvikt (g/mol) 211.572
MDL-nummer MFCD00067865
InChI-nyckel KHFKSHYCVQZAQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-hydrazinyl-5-trifluoromethyl pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyrid-2-ylhydrazine, 3-chloro-2-hydrazino-5-trifluoromethyl pyridine, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl hydrazine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ylhydrazine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl hydrazine, pyridine,3-chloro-2-hydrazinyl-5-trifluoromethyl, 1-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl hydrazine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridylhydrazine
PubChem CID 1272691
IUPAC-namn [3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-2-yl]hydrazin
LEDER C1=C(C=NC(=C1Cl)NN)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-hydrazino-5-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 92 °C till 94 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 211.6
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.