Läs mer
3-Chloro-2-hydrazinopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-2-hydrazinopyridine |
| CAS | 22841-92-5 |
| Molekylformel | C5 H6 Cl N3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6ClN3/c6-4-2-1-3-8-5(4)9-7/h1-3H,7H2,(H,8,9) |
| LEDER | NNc1ncccc1Cl |
| IUPAC-namn | (3-chloropyridin-2-yl)hydrazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.574 |
| Formel vikt | 143.025 |