Läs mer
3-klor-2-hydroxypropyltrimylammoniumklorid (60 % i vatten), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-2-hydroxypropyltrimethyl Ammonium Chloride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15ClNO.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 187.0531 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.6 |