Läs mer
3-klor-2-hydroxipyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364426
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364426 1 g 1g
11374426 5 g 5g
11384426 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20027.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13466-35-8 | C5H4ClNO | 129.54 g/mol
3-klor-2-hydroxipyridin används som en organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-klor-2-hydroxipyridin används som en organisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten (25 grader C
)
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13466-35-8
Molekylformel C5H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 129.54
MDL-nummer MFCD01646109
InChI-nyckel XTYNIPUFKBBALX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-hydroxypyridine, 3-chloropyridin-2-ol, 3-chloro-2-pyridinol, 2-hydroxy-3-chloropyridine, 3-chloropyridin-2 1h-one, 3-chloro-2 1h-pyridinone, chloropyridone, 2 1h-pyridinone, 3-chloro, chloropyridinol, pubchem6538
PubChem CID 582210
IUPAC-namn 3-klor-lH-pyridin-2-on
LEDER ClC1=CC=CNC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-hydroxypyridine
Smältpunkt 180°C to 182°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 109845
Löslighetsinformation Soluble in water (25 deg C)
Formel vikt 129.55
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.