Läs mer
3-klor-2-metoxipyridin-4-borsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4812927 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13488618 250 mg Glasflaska 250mg
13468618 1 g Glasflaska 1g
13478618 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13488618 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448772500
Kemiska identifierare
CAS 957060-88-7
Molekylformel C6H7BClNO3
Molekylvikt (g/mol) 187.39
MDL-nummer MFCD06798255
InChI-nyckel YQNAXOGPSUVHNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-ylboronicacid, 2-methoxy-3-chloropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid, pubchem17058, abbypharma ap-17-5909, 3-chloro-2-methoxypyrdine-4-boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-2-methoxy-4-pyridinyl
PubChem CID 44119809
IUPAC-namn (3-klor-2-metoxipyridin-4-yl)borsyra
LEDER COC1=NC=CC(B(O)O)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
Smältpunkt 140 °C
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 187.39
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.