Läs mer
3-Chloro-2-methyl-1-propene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -80°C |
| Densitet | 0.93 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00000953 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | 3-Chloro-2-methyl-1-propene, β-Methallyl chloride, 3-Chloroisobutylene, 3-Chloro-2-methyl-1-propene |