Läs mer
3-Kloro-2-metyl-1-propen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-2-methyl-1-propene |
| CAS | 563-47-3 |
| Molekylformel | C4H7Cl |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-Chloro-2-methyl-propene, 1-Chloro-2-methyl-2-propene, 2-(Chloromethyl)-1-propene, 2-Methallyl Chloride, 2-Methyl-2-propenyl Chloride, 2-Methyl-3-chloro-1-propene, 2-Methyl-3-chloropropene, 2-Methylallyl Chloride, 3-Chloro-2-methyl-1-propene, 3-Chloro-2-methylpropene, Isobutenyl Chloride, Methallyl Chloride, Methylallyl Chloride, NSC 7303, b-Methallyl Chloride, g-Chloroisobutylene |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3 |
| LEDER | CC(=C)CCl |
| IUPAC-namn | 3-kloro-2-metylpropprop-1-en |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.55 |
| Formel vikt | 90.0236 |