Läs mer
3-Klor-2-metylanilin, TRC
Produktkod. 30367970
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30367970 25 g
1 options
Produktkod. 30367970 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36780525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-methylaniline
CAS 87-60-5
Molekylformel C7 H8 Cl N
Kvantitet 25 g
Synonym o-Toluidine, 3-chloro- (8CI), 3-Chloro-2-methylbenzenamine, 1-Amino-2-methyl-3-chlorobenzene, 1-Chloro-2-methyl-3-aminobenzene, 2-Amino-6-chlorotoluene, 2-Methyl-3-chloroaniline, 3-Amino-1-chloro-2-methylbenzene, 3-Chloro-2-methylaniline, 3-Chloro-2-methylphenylamine, 3-Chloro-2-toluidine, 3-Chloro-o-toluidine, 6-Chloro-2-amino-1-methylbenzene, 6-Chloro-2-aminotoluene, Fast Scarlet TR Base, NSC 6184, Scarlet TR base, o-Methyl-m-chloroaniline
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
LEDER Cc1c(N)cccc1Cl
IUPAC-namn 3-kloro-2-metylanilin
Molekylvikt (g/mol) 141.6
Formel vikt 141.0345