Läs mer
3-Chloro-2-methylanisole, 97%
Produktkod. 11435826
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435826 5 g 5g
11445826 25 g 25g
11455826 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22203.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3260-88-6 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Aren-mangan trikarbonylkomplex framställs med användning av 3-klor-2-metylanisol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Aren-mangan trikarbonylkomplex
framställs med användning av 3-klor-2-metylanisol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3260-88-6
Molekylformel C8H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 156.61
MDL-nummer MFCD00070772
InChI-nyckel LTVRGAWOEOKGJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylanisole, 2-methyl-3-chloroanisole, 2-chloro-6-methoxytoluene, benzene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl, 2-methoxy-6-chlorotoluene, 1-chloro-3-methoxy-2-methyl-benzene, pubchem2664, acmc-1cq3o, ltvrgawoeokgjz-uhfffaoysa
PubChem CID 76749
IUPAC-namn 1-klor-3-metoxi-2-metylbensen
LEDER COC1=CC=CC(Cl)=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-methylanisole
Smältpunkt -3°C
Densitet 1.16
Kokpunkt 212°C to 215°C
Flampunkt 92°C (197°F)
Brytningsindex 1.5395
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1862220
Formel vikt 156.61
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.