Läs mer
3-Kloro-2-metylbensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 15453997
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453997 250 mg 250mg
15443997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H30893.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 313545-20-9 | C7H8BClO2 | 170,399 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 313545-20-9
Molekylformel C7H8BClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.399
MDL-nummer MFCD04115641
InChI-nyckel BJPNVVXTUYMJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylphenyl boronic acid, 2-borono-6-chlorotoluene, 3-chloro-2-methylbenzeneboronic acid, 3-chloro-2-methylphenyboronic acid, boronic acid, 3-chloro-2-methylphenyl, boronic acid,b-3-chloro-2-methylphenyl, 3-chloro-2-methyl-phenyl boronic acid, acmc-209hls, 3-chloro-2-methylphenboronic acid, 3-chloro-2-methyl-phenylboronic acid
PubChem CID 3744103
IUPAC-namn (3-klor-2-metylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=C(C(=CC=C1)Cl)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 170.4
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.