Läs mer
3-klor-2-metylbensensulfonylklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10452192
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10452192 10 g 10g
10205674 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10452192 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00453EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 80563-86-6
Molekylformel C7H6Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 225.083
InChI-nyckel ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-9ci, 3-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-2-methylphenyl sulfone, pubchem5096, acmc-209pjq, buttpark 3711-61, 3-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 522734
IUPAC-namn 3-klor-2-metylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=C(C=CC=C1Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel Cl(CH3)C6H3SO2Cl
Kvantitet 10 g
Formel vikt 225.09
Procent renhet 95%