Läs mer
3-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11470923
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470923 1 g 1g
11480923 5 g 5g
11490923 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470923 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13322.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80563-86-6
Molekylformel C7H6Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 225.083
MDL-nummer MFCD00052198
InChI-nyckel ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-9ci, 3-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-2-methylphenyl sulfone, pubchem5096, acmc-209pjq, buttpark 3711-61, 3-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 522734
IUPAC-namn 3-klor-2-metylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=C(C=CC=C1Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 69°C to 73°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3261529
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 225.09
Procent renhet 98%