Läs mer
3-chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10763455 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10763455 5 g Glass bottle 5g
10487392 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10763455 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 357080050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 80563-86-6
Molekylformel C7H6Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 225.09
MDL-nummer MFCD00052198
InChI-nyckel ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-9ci, 3-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-2-methylphenyl sulfone, pubchem5096, acmc-209pjq, buttpark 3711-61, 3-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 522734
IUPAC-namn 3-chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
LEDER CC1=C(C=CC=C1Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 71°C to 73°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel Cl(CH3)C6H3SO2Cl
Kvantitet 5 g
Formel vikt 225.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.