Learn More
3-Chloro-2-methylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-2-methylbenzoic acid |
| Smältpunkt | 162°C to 166°C |
| Molekylformel | C8H7CIO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 1072826 |
| Synonym | p-hexadecyloxyaniline, 4-n-hexadecyloxyaniline, 4-hexadecyloxy aniline, 4-hexadecyloxyphenylamine, s-2-4-2,4-diaminopteridin-9-yl methyl methyl amino benzamido pentanedioic acid |
| InChI-nyckel | DETPMDIIFZGDAE-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)N |
| IUPAC-namn | 4-hexadecoxyaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.56 |
| Show More |