Läs mer
3-Chloro-2-methylbenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11322777
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322777 5 g 5g
11312777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15773.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7499-08-3
MDL-nummer MFCD00053312
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-methylbenzoic acid
Smältpunkt 162°C to 166°C
Molekylformel C8H7ClO2
Kvantitet 5 g
Beilstein 1072826
Synonym 3-chloro-o-toluic acid, 3-chloro-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-methyl, o-toluic acid, 3-chloro, 3-chloro-2-methylbenzoicacid, 2-methyl-3-chlorobenzoic acid, pubchem8362, 2-carboxy-6-chlorotoluene, 3chloro-2-methylbenzoic acid, 3-chloro-2-methybenzoic acid
InChI-nyckel HXGHMCLCSPQMOR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=CC=C1Cl)C(=O)O
IUPAC-namn 3-klor-2-metylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 170.59
PubChem CID 82010
Formel vikt 170.6
Procent renhet 98%