missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Chloro-2-methylbiphenyl-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-2-methylbiphenyl-d5 |
| CAS | 1330173-04-0 |
| Molekylformel | C13H6D5Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Chloro-2-methyl-1,1'-biphenyl-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11Cl/c1-10-12(8-5-9-13(10)14)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3/i2D,3D,4D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2cccc(Cl)c2C |
| IUPAC-namn | 1-(3-chloro-2-methylphenyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.71 |
| Formel vikt | 207.0863 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?