missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chloro-2-methylbiphenyl-d5, TRC

Produktkod. 30356385
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30356385 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30356385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC369107100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-methylbiphenyl-d5
CAS 1330173-04-0
Molekylformel C13H6D5Cl
Kvantitet 100 mg
Synonym 3-Chloro-2-methyl-1,1'-biphenyl-d5
InChI formel InChI=1S/C13H11Cl/c1-10-12(8-5-9-13(10)14)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3/i2D,3D,4D,6D,7D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2cccc(Cl)c2C
IUPAC-namn 1-(3-chloro-2-methylphenyl)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene
Molekylvikt (g/mol) 207.71
Formel vikt 207.0863
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.